missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9,10-Dihydro-1-benzo[a]pyrene-7(8H)-one Oxime, TRC

Artikelnummer. 30369044
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369044 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44842525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9,10-Dihydro-1-benzo[a]pyrene-7(8H)-one Oxime
CAS 88909-82-4
Molekylær formel C20 H15 N O
Mængde 25 mg
Synonym Benzo[a]pyren-7(8H)-one, 9,10-dihydro-, oxime, 9,10-Dihydro-1-benzo[a]pyrene-7(8H)-one oxime
InChI formel InChI=1S/C20H15NO/c22-21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1,3-4,7-11,22H,2,5-6H2/b21-18+
SMIL O\N=C\1/CCCc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
IUPAC navn (NE)-N-(9,10-dihydro-8H-benzo[a]pyren-7-ylidene)hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 285.34
Formel vægt 285.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.