Få mere at vide
9,10-Diethoxyanthracen, 98%
Beskrivelse
9,10-Diethoxyanthracen virker som et fotosensibiliserende middel for diaryliodoniumsalte. Det bruges også som et sensibiliserende farvestof. Det bruges til fremstilling af polymetalliske komplekser gennem selektiv pi-koordination.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
9,10-Diethoxyanthracene virker som et fotosensibiliserende middel til diaryliodoniumsalte. Det bruges også som et sensibiliserende farvestof. Det bruges til fremstilling af polymetalliske komplekser gennem selektiv pi-koordination.
Opløselighed
Opløseligt i toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Diethoxyanthracene |
| Smeltepunkt | 149 °C til 151 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i toluen. |
| Formel vægt | 266.33 |
| Procent renhed | 98% |