Få mere at vide
9,10-Diethoxyanthracen, 98%
Artikelnummer. 11402708
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402708 5 g 5g
11492698 1 g 1g
11412708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16705.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 68818-86-0 | C18H18O2 | 266,34 g/mol
9,10-Diethoxyanthracen virker som et fotosensibiliserende middel for diaryliodoniumsalte. Det bruges også som et sensibiliserende farvestof. Det bruges til fremstilling af polymetalliske komplekser gennem selektiv pi-koordination.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9,10-Diethoxyanthracene virker som et fotosensibiliserende middel til diaryliodoniumsalte. Det bruges også som et sensibiliserende farvestof. Det bruges til fremstilling af polymetalliske komplekser gennem selektiv pi-koordination.
Opløselighed
Opløseligt i toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68818-86-0
Molekylær formel C18H18O2
Molekylvægt (g/mol) 266.34
MDL nummer MFCD00209643
InChI nøgle GJNKQJAJXSUJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-diethoxy, acmc-1bigo
PubChem CID 111623
IUPAC navn 9,10-diethoxyantracen
SMIL CCOC1=C2C=CC=CC2=C(C3=CC=CC=C31)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Diethoxyanthracene
Smeltepunkt 149 °C til 151 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen.
Formel vægt 266.33
Procent renhed 98%