Få mere at vide
9,10-Dichlorophenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dichlorophenanthrene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H |
| Formel vægt | 246.0003 |
| Procent renhed | >95% |