Få mere at vide
9,10-Dichloranthracen, TRC
Artikelnummer. 30388603
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388603 100 mg
30369873 50 mg
30383426 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435943100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-48-1
Molekylær formel C14H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 247.12
Synonym 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963, 9,10-Dichloroanthracene, Anthracene, 9,10-dichloro-, NSC 42963
IUPAC navn 9,10-dichloranthracen
SMIL Clc1c2ccccc2c(Cl)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Dichloroanthracene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formel vægt 246.0003