Få mere at vide
9,10-Dichloranthracen, 97%
Artikelnummer. 11485203
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485203 25 g 25g
11475203 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12823.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 605-48-1 | C14H8Cl2 | 247,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-48-1
Molekylær formel C14H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 247.118
MDL nummer MFCD00001246
InChI nøgle FKDIWXZNKAZCBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11800
IUPAC navn 9,10-dichloranthracen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Dichloroanthracene
Smeltepunkt 210 °C til 215 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1912108
Synonym anthracene, 9,10-dichloro, acmc-209mkk, anthracene,10-dichloro, 9,10-dichloro-anthracene, anthracene,9,10-dichloro, 9.10-dichloroanthracene
Formel vægt 247.12
Procent renhed 97%