Få mere at vide
9,10-Dichloranthracen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dichloroanthracene |
| Smeltepunkt | 210°C to 215°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1912108 |
| Synonym | anthracene, 9,10-dichloro, acmc-209mkk, anthracene,10-dichloro, 9,10-dichloro-anthracene, anthracene,9,10-dichloro, 9.10-dichloroanthracene |
| Formel vægt | 247.12 |
| Procent renhed | 97% |