Få mere at vide
9,10-Dichloro-2,6-bis(bromomethyl)anthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dichloro-2,6-bis(bromomethyl)anthracene |
| CAS | 887354-43-0 |
| Molekylær formel | C16 H10 Br2 Cl2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10Br2Cl2/c17-7-9-1-3-11-13(5-9)16(20)12-4-2-10(8-18)6-14(12)15(11)19/h1-6H,7-8H2 |
| SMIL | Clc1c2ccc(CBr)cc2c(Cl)c3ccc(CBr)cc13 |
| IUPAC navn | 2,6-bis(bromomethyl)-9,10-dichloroanthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.96 |
| Formel vægt | 429.8526 |