Få mere at vide
9,10-Dibromoanthracen, TRC
Artikelnummer. 30369764
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30369764 5 g
1 options
Artikelnummer. 30369764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4229905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Dibromoanthracene
CAS 523-27-3
Molekylær formel C14H8Br2
Mængde 5 g
Synonym NSC 6263
InChI formel InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
SMIL Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
IUPAC navn 9,10-dibromoanthracen
Molekylvægt (g/mol) 336.02
Formel vægt 333.8993