Få mere at vide
9,10-Dibromoanthracen, 98%
Beskrivelse
9,10-Dibromoanthracene er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dibromoanthracene |
| Smeltepunkt | 222 °C til 223 °C (sublimation) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1912109 |
| Merck Index | 14,3018 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 336.04 |
| Procent renhed | 98% |