Få mere at vide
9,10-Dibromoanthracen, 98%
Artikelnummer. 11383306
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383306 5 g 5g
11393306 25 g 25g
11303316 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12680.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 523-27-3 | C14H8Br2 | 336,026 g/mol
9,10-Dibromoanthracene er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 9,10-Dibromoanthracene er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 523-27-3
Molekylær formel C14H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 336.026
MDL nummer MFCD00001244
InChI nøgle BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-dibromo, 9,10-dibromo-anthracene, unii-61cp7c5y82, 9,10-dibromanthracen, 9,10-dibromo anthracenen, pubchem15115, 9,10 dibromoanthracene, anthracene,10-dibromo, 9,10-dibromoanthracene, acmc-1az4y
PubChem CID 68226
IUPAC navn 9,10-dibromanthracen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Dibromoanthracene
Smeltepunkt 222°C to 223°C (sublimation)
Mængde 5 g
Beilstein 1912109
Merck Index 14,3018
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 336.04
Procent renhed 98%