Få mere at vide
9,10-Dibromoanthracen, 96%
Artikelnummer. 10784981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784981 50 g Glasflaske 50g
10774791 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112710500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 523-27-3 | C14H8Br2 | 336,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 523-27-3
Molekylær formel C14H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 336.02
MDL nummer MFCD00001244
InChI nøgle BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-dibromo, 9,10-dibromo-anthracene, unii-61cp7c5y82, 9,10-dibromanthracen, 9,10-dibromo anthracenen, pubchem15115, 9,10 dibromoanthracene, anthracene,10-dibromo, 9,10-dibromoanthracene, acmc-1az4y
PubChem CID 68226
IUPAC navn 9,10-dibromanthracen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9, 10-Dibromoanthracene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220 °C til 225 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Beilstein 05, 665
Merck Index 15, 3023
Formel vægt 336.02
Procent renhed 96%
Fysisk form Fluffy Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9,10-Dibromoanthracene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.