missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonyl Chloride |
| CAS | 210174-74-6 |
| Molekylær formel | C14 H7 Br2 Cl O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7Br2ClO2S/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13/h1-7H |
| SMIL | ClS(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1 |
| IUPAC navn | 9,10-dibromoanthracene-2-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.53 |
| Formel vægt | 431.8222 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?