Få mere at vide
9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid |
| CAS | 70942-82-4 |
| Molekylær formel | C14 H8 Br2 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2O3S/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13/h1-7H,(H,17,18,19) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1 |
| IUPAC navn | 9,10-dibromoanthracene-2-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.08 |
| Formel vægt | 413.8561 |