Få mere at vide
9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30379130
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379130 500 mg
30378891 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30379130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD423000500MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87796-18-7
Molekylær formel C14 H7 Br2 O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 438.07
IUPAC navn sodium;9,10-dibromoanthracene-2-sulfonate
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Br)c3ccccc3c(Br)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid, Sodium Salt
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Br2O3S.Na/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;/h1-7H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formel vægt 435.838