Få mere at vide
9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dibromoanthracene-2-sulfonic Acid, Sodium Salt |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2O3S.Na/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;/h1-7H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 435.838 |