Få mere at vide
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracen
Beskrivelse
9,10-bis(phenylethynyl)anthracen bruges som en kemiluminescerende fluorofor med høj kvanteeffektivitet. Det bruges i lightsticks som en fluorofor, der producerer spøgelsesagtigt grønt lys. Det bruges også som dopingmiddel til organiske halvledere i OLED'er. Det bruges som et reagens til kemiluminescensforskning. 9,10-Bis(phenylethynyl)anthracen er kendt for at udøve fluorescensegenskaber på grund af dets polycykliske aromatiske carbonhydridsystem, og det bruges almindeligvis som et scintillatoradditiv. 9,10-bis(phenylethynyl)anthracen blev også undersøgt grundigt som fluorescens-emittere for peroxyoxalat-kemiluminescens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Bis (phenylethynyl)anthracene |
| Smeltepunkt | 254°C to 255°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1891432 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | It is insoluble in water but is soluble in most organic solvents such as carbon disulfide,alcohols,benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. |
| Formel vægt | 378.47 |
| Fysisk form | Krystallinsk |