Få mere at vide
Alfa Aesar™ 9,10-Bis(phenylethynyl)-2-ethylanthracene, 98%
Artikelnummer. 15460318
Skift visning
Mængde:
1g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460318 1g 1g
1 options
Artikelnummer. 15460318 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H53470.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Bis(phenylethynyl)-2-ethylanthracene
CAS 53158-83-1
Molekylær formel C32H22
MDL nummer MFCD00190223
Mængde 1g
Synonym 2-ethyl-9,10-bis phenylethynyl anthracene, 9,10-bis phenylethynyl-2-ethylanthracene, 2-ethyl-9,10-bis 2-phenylethynyl anthracene
InChI nøgle KXTNQYWZDLPDLS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC=C2C(=C1)C(C#CC1=CC=CC=C1)=C1C=CC=CC1=C2C#CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-ethyl-9,10-bis(2-phenylethynyl)anthracene
Molekylvægt (g/mol) 406.53
PubChem CID 323129
Formel vægt 406.53
Procent renhed 98%