Få mere at vide
9,10-Bis(bromomethyl)anthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Bis(bromomethyl)anthracene |
| CAS | 34373-96-1 |
| Molekylær formel | C16 H12 Br2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Br2/c17-9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8H,9-10H2 |
| SMIL | BrCc1c2ccccc2c(CBr)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9,10-bis(bromomethyl)anthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.07 |
| Formel vægt | 361.9306 |