Få mere at vide
9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420118
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420118 25 g 25g
15400118 1 g 1g
15410118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53369.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135965-21-8
Molekylær formel C30H25ClO2
Molekylvægt (g/mol) 452.98
MDL nummer MFCD00190198
InChI nøgle RFVZBUUPBPFZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-9,10-bis 4-ethoxyphenyl anthracene, 9,10-bis 4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene, 9,10-bis-4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene
PubChem CID 21715448
IUPAC navn 2-chloro-9,10-bis(4-ethoxyphenyl)anthracene
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=C(OCC)C=C2)C2=CC(Cl)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene
Smeltepunkt 264°C to 265°C
Mængde 25 g
Formel vægt 452.98
Procent renhed 98%