Få mere at vide
9,10-12,13-Diepoxyoctadecanoic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-12,13-Diepoxyoctadecanoic Acid |
| CAS | 3012-69-9 |
| Molekylær formel | C18 H32 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 9,10:12,13-Diepoxyoctadecanoic Acid, 3-[(3-Pentyl-2-oxiranyl)methyl]-2-oxiraneoctanoic acid, 9,10:12,13-Diepoxyoctadecanoic acid, 9,12-Diepoxyoctadecanoic acid, Diepoxylinoleic acid, Linoleic acid dioxide, NSC 3581 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O4/c1-2-3-7-10-14-16(21-14)13-17-15(22-17)11-8-5-4-6-9-12-18(19)20/h14-17H,2-13H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | CCCCCC1OC1CC2OC2CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 8-[3-[(3-pentyloxiran-2-yl)methyl]oxiran-2-yl]octanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.444 |
| Formel vægt | 312.23 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?