missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9,10-12,13-Diepoxyoctadecanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30373615
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373615 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44185525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9,10-12,13-Diepoxyoctadecanoic Acid
CAS 3012-69-9
Molekylær formel C18 H32 O4
Mængde 25 mg
Synonym 9,10:12,13-Diepoxyoctadecanoic Acid, 3-[(3-Pentyl-2-oxiranyl)methyl]-2-oxiraneoctanoic acid, 9,10:12,13-Diepoxyoctadecanoic acid, 9,12-Diepoxyoctadecanoic acid, Diepoxylinoleic acid, Linoleic acid dioxide, NSC 3581
InChI formel InChI=1S/C18H32O4/c1-2-3-7-10-14-16(21-14)13-17-15(22-17)11-8-5-4-6-9-12-18(19)20/h14-17H,2-13H2,1H3,(H,19,20)
SMIL CCCCCC1OC1CC2OC2CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 8-[3-[(3-pentyloxiran-2-yl)methyl]oxiran-2-yl]octanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 312.444
Formel vægt 312.23
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.