Få mere at vide
9-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 1174289-18-9 |
| Molekylær formel | C11H14N4O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Doxofylline Impurity 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)12-6-15(9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C1C(N=C2)=C(N2CC3OCCO3)N(C)C(N1C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.25 |
| Formel vægt | 266.1015 |