missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(8Z,11Z,14Z,17Z)-Methyl 5,6-Dihydroxyicosa-8,11,14,17-tetraenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (8Z,11Z,14Z,17Z)-Methyl 5,6-Dihydroxyicosa-8,11,14,17-tetraenoate |
| CAS | 948851-85-2 |
| Molekylær formel | C21H34O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (8Z,11Z,14Z,17Z)-Methyl 5,6-Dihydroxy-8,11,14,17-eicosatetraenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20(23)17-15-18-21(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,19-20,22-23H,3,6,9,12,15-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13- |
| SMIL | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC(O)C(O)CCCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-5,6-dihydroxyicosa-8,11,14,17-tetraenoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.49 |
| Formel vægt | 350.2457 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?