Få mere at vide
(8S,9R)-BMN 673, TRC
Artikelnummer. 30008933
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30008933 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30008933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5958855MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Molekylær formel C19H14F2N6O
Mængde 5 mg
Synonym (8S,9R)-BMN 673, (8S,9R)-5-Fluoro-8-(4-fluorophenyl)-2,7,8,9-tetrahydro-9-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)-3H-pyrido[4,3,2-de]phthalazin-3-one
SMIL Cn1ncnc1[C@@H]2[C@H](Nc3cc(F)cc4C(=O)NN=C2c34)c5ccc(F)cc5
Molekylvægt (g/mol) 380.35