Få mere at vide
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydronaphthacen-5,12-dion (Doxorubicin-aglycon, Doxorubicinon), Mikromol™
Artikelnummer. 17953806
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17953806 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17953806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0283.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydronaphthacen-5,12-dion (Doxorubicin, Aglycon, Doxorubicinon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxorubicinone
CAS 24385-10-2
Analyt- eller komponentnavne Doxorubicinone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H18 O9
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, Doxorubicin Hydrochloride Impurity D, Epirubicin Hydrochloride Impurity A, Doxorubicin Impurity D, Epirubicin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
SMIL COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
IUPAC navn (7S,9S)-6,7,9,11-tetrahydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion
Molekylvægt (g/mol) 414.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 414,0951 g/mol