missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(8R,9R)-8,9-Dihydrobenz[a]anthracene-8,9-diol Dibenzoate, TRC

Artikelnummer. 30369060
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369060 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4529852.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (8R,9R)-8,9-Dihydrobenz[a]anthracene-8,9-diol Dibenzoate
CAS 60967-86-4
Molekylær formel C32H22O4
Mængde 2.5 mg
Synonym Benz[a]anthracene-8,9-diol, 8,9-dihydro-, dibenzoate, trans-
InChI formel InChI=1S/C32H22O4/c33-31(22-10-3-1-4-11-22)35-29-18-17-25-19-27-24(16-15-21-9-7-8-14-26(21)27)20-28(25)30(29)36-32(34)23-12-5-2-6-13-23/h1-20,29-30H
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)C=CC4=C2C=C(C=CC5=C6C=CC=C5)C6=C4
IUPAC navn (8R,9R)-8,9-dihydrotetraphene-8,9-diyl dibenzoate
Molekylvægt (g/mol) 470.51
Formel vægt 470.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.