Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm hætteglassæt, 8-425 gevind, klart glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul
Artikelnummer. 10000842 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Pakningsstørrelse
10000842 Naturgummi/TEF Pakke med 100
12950871 PTFE Virginal Pakke med 100
10336202 Silikone/PTFE Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10000842
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klar
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm