Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm hætteglassæt, 8-425 gevind, klart glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul
Artikelnummer. 12950871 Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12950871
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Black
Materiale (liner) PTFE Virginal
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Type Hydrolytic Glass (Class I)
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted No