Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm hætteglassæt, 8-425 gevind, klart glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul
Shop alle Fisherbrand produkter
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1.9 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Vis mere |