Få mere at vide
Fisherbrand™ 2 i 1 hætteglassæt til Varian Autosamplere, 8 mm
Artikelnummer. 12970871 Shop alle Fisherbrand produkter
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12970871
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Ravgul
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.9 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Type 1. hydrolytisk klasse
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Ja