Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, hvid, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. p-7113915 Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
1.3 mm
1.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11824800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Hvid
  • Center hul
  • 8-425 tråd
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Rød, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Type Skruelåg