Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, hvid, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Rød, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Type | Skruelåg |