Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, lyserød, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 13495489 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-Orange, Pink, Red-Orange, Pink
Rød, Hvid, Pink (Pink)
Rød, hvid, lyserød, White, Pink
Rød-Orange, Gennemsigtig, Pink, Transparent, Pink
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rød gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 13495489
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Pink (Pink)
  • Center hul
  • 8-425 tråd
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Rød, Hvid, Pink (Pink)
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Skruelåg
Lukkestørrelse 8-425