Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, lyserød, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 13485479 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-Orange, Pink, Red-Orange, Pink
Rød, Hvid, Pink (Pink)
Rød, hvid, lyserød, White, Pink
Rød-Orange, Gennemsigtig, Pink, Transparent, Pink
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rød gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 13485479
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Pink
  • Center hole
  • 8-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-Orange, Gennemsigtig, Pink, Transparent, Pink
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylene
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Screw Cap
Lukkestørrelse 8-425