Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, lyserød, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-Orange, Pink, Red-Orange, Pink
Rød, Hvid, Pink (Pink)
Rød, hvid, lyserød, White, Pink
Rød-Orange, Gennemsigtig, Pink, Transparent, Pink
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rød gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Rød, hvid, lyserød, White, Pink |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Forspaltet | Yes |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Type | Screw Cap |
| Lukkestørrelse | 8-425 |