Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 11823560 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Fløde, Rød, Sort
Grå, Rød, Sort
Mørkeblå, Hvid, Sort
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Sort, Rød, Hvid
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11823560
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Sort
  • Center hul
  • 8-425 tråd
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Diameter (metrisk) åbning 5.3 mm
Farve Rød, Hvid, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Ja
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Type Skruelåg
Lukkestørrelse 8-425