Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Fløde, Rød, Sort
Grå, Rød, Sort
Mørkeblå, Hvid, Sort
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Sort, Rød, Hvid
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
Farve | Fløde, Rød, Sort |
Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
Materiale | Polypropylen |
Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
Mængde | 100 |
Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Save Up to 63%
Big savings on advanced technologies and materials testing.Promo Code: 24141Expires: 2025-12-14
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion