Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 11792428 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Fløde, Rød, Sort
Grå, Rød, Sort
Mørkeblå, Hvid, Sort
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Sort, Rød, Hvid
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
11792428 Sort, Rød, Hvid Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11782428 Rød-orange, Klarhed, Sort Naturgummi/TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11757567 Grå, Rød, Sort PTFE/Butyl 1,3 mm Pakke med 1000
11844800 Mørkeblå, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11823560 Rød, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11702438 Rød, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11814800 Fløde, Rød, Sort Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
11894800 Beige, Rød-orange, Sort Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11792428
Gode tilbud på de bedste produkter
Brug rabatkode 28057
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Sort
  • Center hul
  • 8-425 tråd
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Diameter (metrisk) åbning 5.3 mm
Farve Sort, Rød, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Lukkestørrelse 8 mm
Til brug med (udstyr) 8-425 hætteglas med skruegevind
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Produkttype Skruelåg