Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 8-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Rød, Hvid, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |