Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruelåg, 8-425
Artikelnummer. 11898981 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Sort
Type:
Centerhulsskruelåg
Lukket top skruelåg
Lukket topskruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11898981
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • 8-425 tråd
100 stk. pr pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 100
Type Centerhulsskruelåg
Lukkestørrelse ND8