Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med plastskruetråd
Artikelnummer. p-6062312
Volumen (metrisk):
300μ l
475μ L
850 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12490098
Brand: Thermo Scientific™ C401311
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem disse kemisk inerte polypropylenhætteglas, der er velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
Vælg mellem disse økonomiske alternativer til hætteglas. Disse 8 mm hætteglas med standard skruegevind i plast er fremstillet af højkvalitets, GC-testet polypropylenmateriale og har en 8-425 finish. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Bred anvendelse af polypropylen hætteglas
  • Kemisk inert og velegnet til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Foretrukket i nogle tilfælde, hvor niveauet af uorganiske ioner skal holdes på et absolut minimum
  • Økonomisk alternativ til glas
Kemisk resistent
  • Det foretrukne plastmateriale ved opbevaring af flydende prøve i vandige/organiske blandinger på grund af dets brede kemiske kompatibilitet med alkoholer, acetonitril og andre almindelige HPLC-opløsningsmidler
  • Tåler temperaturer fra -80 °C til +121 °C
Autosampler kompatibilitet*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Gnist Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 250 μL konisk mikrohætteglas; Polypropylen
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 475μ L
Indsæt type 250 μL konisk MicroVial
Volumen (metrisk) rest <4 μL
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Grundstil Konisk
Volumen (metrisk) i alt 475μ L
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Type 13-425 hætteglas med skruegevind
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 250 μL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.