Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med plastskruetråd
Artikelnummer. 12410108
Volumen (metrisk):
300μ l
475μ L
850 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12410108
Brand: Thermo Scientific™ C401313
Vælg mellem disse kemisk inerte polypropylenhætteglas, der er velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
Vælg mellem disse økonomiske alternativer til hætteglas. Disse 8 mm hætteglas med standard skruegevind i plast er fremstillet af højkvalitets, GC-testet polypropylenmateriale og har en 8-425 finish. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Broad application of polypropylene vials
  • Chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • Preferable in some cases when levels of inorganic ions have to be kept to an absolute minimum
  • Economical alternative to glass
Chemically resistant
  • The plastic material of choice when storing liquid sample in aqueous/organic mixtures due to its wide chemical compatibility with alcohols, acetonitrile and other common HPLC solvents
  • Tolerates temperatures from -80°C to +121°C
Autosampler compatibility*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 850µL High-Recovery MicroVial; Polypropylene
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylene
Volumen (metrisk) 850 μl
Indsæt type 600μL Tapered MicroVial
Volumen (metrisk) rest <8μL
Volumen (metrisk) Virker 675 μL
Grundstil High Recovery
Volumen (metrisk) i alt 850 μL
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 1000
Type Screw Thread Vial
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted No
Volumen (metrisk) Brugbar 675μL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.