Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med plastskruetråd
Artikelnummer. 10125862 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
300μ l
475μ L
850 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10125862 300μ l Pakke med 500
12490098 475μ L Pakke med 100
12410108 850 μl Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10125862 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 03PPSV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vælg mellem disse kemisk inerte polypropylenhætteglas, der er velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
Vælg mellem disse økonomiske alternativer til hætteglas. Disse 8 mm hætteglas med standard skruegevind i plast er fremstillet af højkvalitets, GC-testet polypropylenmateriale og har en 8-425 finish. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 250µL Vial, Polypropylene
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 300μ l
Volumen (metrisk) rest <3 μL
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Grundstil Insert Vial
Volumen (metrisk) i alt 300 μL
Lukketype Skruelåg
Mængde 500
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 250 μL
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype 2 mL skrueglashætteglas, niveau 2
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.