Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm ikke-samlet klar skruegevind autosampler hætteglassæt
Artikelnummer. 11598220
Lukningsfarve:
Hvid
Lyserød
Sort
Lukketype:
Skruelåg, åben top, 5,5 mm hul
Skruelåg, åben top
Skruelåg, åben top, flanget
Materiale:
Glas
Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone
Septum:
Blå PTFE/Silikone
Blød blå silikone/PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Rød PFTE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/hvid silikone, præ-slidset
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 1000
Product Code. 11598220
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ SHL
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 gevindhætter, forudmonterede skillevægge.
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering. hver Thermo Scientific™ 8 mm klare hætteglas Convenience-sæt (usamlet) inkluderer 100 klare hætteglas og 100 gevindhætter og forudindsatte skillevægge. De genanvendelige to-rums bakker beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker gør det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Two-compartment, see-through benchtop storage tray
  • Caps with septa are not attached to vials (packaged in plastic bags)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Hvid
Oversigt Shimadzu, 2mL Screw Top Vial with a Soft Blue Silicone/PTFE Seal and a Wider Screw Cap
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Clear
Materiale Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone
Forspaltet No
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Blød blå silikone/PTFE
Inkluderer Vial: 2-SV, Closure: 8-SCJ(W) + 8-ST101
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Skruelåg, åben top, flanget
Højde (metrisk) 32 mm
Type Unassembled Screw Vial Instrument Select Kit
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Yes
Til brug med (udstyr) Shimadzu Instruments
Septa-størrelse (metrisk) 8-425 mm
Diameter (metrisk) hul 5 mm
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.