Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm ikke-samlet klar skruegevind autosampler hætteglassæt
Beskrivelse
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering. hver Thermo Scientific™ 8 mm klare hætteglas Convenience-sæt (usamlet) inkluderer 100 klare hætteglas og 100 gevindhætter og forudindsatte skillevægge. De genanvendelige to-rums bakker beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker gør det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- To-rums, gennemsigtig opbevaringsbakke til bordplade
- Hætte med septa er ikke fastgjort til hætteglas (pakket i plastikposer)
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Oversigt | Komfortsæt, standard åbningsskruehætteglas |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas |
| Forspaltet | Nej |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Blå PTFE/Silikone |
| Inkluderer | Hætteglas: 60180-508, lukning: 60180-514/60180-515 |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.