Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm ikke-samlet klar skruegevind autosampler hætteglassæt
Artikelnummer. 10246133
Skift visning
Lukningsfarve:
Hvid
Lyserød
Sort
Lukketype:
Skruelåg, åben top, 5,5 mm hul
Skruelåg, åben top
Skruelåg, åben top, flanget
Materiale:
Glas
Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone
Septum:
Blå PTFE/Silikone
Blød blå silikone/PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Rød PFTE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/hvid silikone, præ-slidset
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Lukketype Materiale Septum unitSize
10246133 Sort Skruelåg, åben top, 5,5 mm hul Glas Rød PTFE/Hvid silikone Pakke med 100
11543830 Sort Skruelåg, åben top, 5,5 mm hul Glas Blå PTFE/Silikone Pakke med 1000
10241965 Sort Skruelåg, åben top, flanget Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone Rød PTFE/Hvid silikone Pakke med 100
11377371 Sort Skruelåg, åben top Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone Rød PTFE/Hvid silikone Pakke med 100
12601096 Lyserød Skruelåg, åben top Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone Rød PFTE/Hvid silikone Pakke med 100
10577245 Sort Skruelåg, åben top, flanget Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone Rød PTFE/hvid silikone, præ-slidset Pakke med 100
12440128 Sort Skruelåg, åben top Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone Rød PTFE/Hvid silikone Pakke med 100
11598220 Hvid Skruelåg, åben top, flanget Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone Blød blå silikone/PTFE Pakke med 100
13121813 Sort Skruelåg, åben top Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone Hvid silikone/rød PTFE Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10246133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 gevindhætter, forudmonterede skillevægge.
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering. hver Thermo Scientific™ 8 mm klare hætteglas Convenience-sæt (usamlet) inkluderer 100 klare hætteglas og 100 gevindhætter og forudindsatte skillevægge. De genanvendelige to-rums bakker beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker gør det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • To-rums, gennemsigtig opbevaringsbakke til bordplade
  • Hætte med septa er ikke fastgjort til hætteglas (pakket i plastikposer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Oversigt Komfortsæt, standard åbningsskruehætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Materiale Glas
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Rød PTFE/Hvid silikone
Inkluderer Hætteglas: 60180-508, lukning: 60180-514/60180-562
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, åben top, 5,5 mm hul
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 8-425 mm
Diameter (metrisk) hul 5.5 mm
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Usamlet skruehætteglas Convenience Kit
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.