Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm ikke-samlet klar skruegevind autosampler hætteglassæt
Artikelnummer. 10241965
Lukningsfarve:
Hvid
Lyserød
Sort
Lukketype:
Skruelåg, åben top, 5,5 mm hul
Skruelåg, åben top
Skruelåg, åben top, flanget
Materiale:
Glas
Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone
Septum:
Blå PTFE/Silikone
Blød blå silikone/PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Rød PFTE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/hvid silikone, præ-slidset
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10241965
Brand: Thermo Scientific™ C401314
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 gevindhætter, forudmonterede skillevægge.
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering. hver Thermo Scientific™ 8 mm klare hætteglas Convenience-sæt (usamlet) inkluderer 100 klare hætteglas og 100 gevindhætter og forudindsatte skillevægge. De genanvendelige to-rums bakker beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker gør det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Two-compartment, see-through benchtop storage tray
  • Caps with septa are not attached to vials (packaged in plastic bags)
Includes: 
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Oversigt Vials: Clear Glass; Closure: Black Flanged; Septa: Red PTFE/White Silicone
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Clear
Materiale Glas, PTFE, Silikone, PTFE, Silicone
Forspaltet No
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Rød PTFE/Hvid silikone
Inkluderer Vial: C4013-1, Closure: C4013-63A
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Skruelåg, åben top, flanget
Højde (metrisk) 32 mm
Type Unassembled Screw Vial Convenience Kit
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted No
Septa-størrelse (metrisk) 8-425 mm
Diameter (metrisk) hul 5.5 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.