Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm hætteglas med krympehals
Artikelnummer. 11782408 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Grundstil:
Flad bund
Konisk
Konisk bund
Rund base
Højde (metrisk):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Grundstil Højde (metrisk) unitSize
11782408 0,64 ml Klar Konisk bund 40 mm Pakke med 1000
11561364 0,9 ml Klar Flad bund 30 mm Pakke med 100
11742408 0,9 ml Ravgul Flad bund 40 mm Pakke med 1000
11712408 1,3 ml Ravgul Konisk bund 30 mm Pakke med 1000
11792408 0,6 ml Ravgul Konisk 40 mm Pakke med 1000
11717567 0,35 ml Klar Rund base 31,5 mm Pakke med 1000
11732408 0,9 ml Klar Flad bund 40 mm Pakke med 1000
11722408 0,26 ml Klar Konisk bund 31,5 mm Pakke med 1000
11531374 1,2 ml Klar Flad bund 40 mm Pakke med 100
11541374 1,2 ml Ravgul Flad bund 40 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11782408
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan lukkes med 8 mm aluminiumshætter, 9 mm PE-hætter eller med 8 mm Push-On hætter.
  • Fås i forskellige volumener
  • Flad, rund eller konisk bund
  • Klart eller ravfarvet glas
  • For næsten alle autosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Micro-Vial
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0,64 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack
Volumen (metrisk) rest <3μ L
Volumen (metrisk) Virker 0.6 mL
Grundstil Konisk bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND8
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 40 mm