Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm hætteglas med krympehals
Artikelnummer. 11732408 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Grundstil:
Flad bund
Konisk
Konisk bund
Rund base
Højde (metrisk):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11732408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan lukkes med 8 mm aluminiumshætter, 9 mm PE-hætter eller med 8 mm Push-On hætter.
  • Fås i forskellige volumener
  • Flad, rund eller konisk bund
  • Klart eller ravfarvet glas
  • For næsten alle autosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0,9 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Emballagetype CleanPack
Volumen (metrisk) rest <11μ L
Volumen (metrisk) Virker 0.8 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 40 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND8
Markeringssted Nej